Isopren ≥99% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 200 ppm
L14619.AE L14619.AP
L14619.AEEA 27.6 EUR
L14619.AE L14619.AP
Isopren ≥99% stabilisiert
Isopren
Stabilized with ca 0.02% 4-tert-butylcatechol
Purity: 99% CAS No.: 78-79-5 Molecular Formula: C5H8 Formula Weight: 68.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -54°(-65°F) Refractive Index: 1.4220 Melting Point: -146° Boiling Point: 33-36° Beilstein Reference: 969158 Merck Reference: 14,5201 UN No.: 1218 MDL No.: MFCD00008600
Formel: C₅H₈
Siedepunkt: 33…36 °C
Schmelzpunkt: –146 °C
Dichte: 0,681
Flammpunkt: –54 °C (–65 °F)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008600
CAS-Nummer: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN-Nummer: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 14,5201