Tetrafluorborsäure ∼50% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fluoboric acid
L14037.22
L14037.36
L14037.0E
L14037.22EA
28.4
EUR
L14037.22
L14037.36
L14037.0E
Tetrafluorborsäure ∼50% (w/w) in wässriger Lösung
Tetrafluorborsäure
CAS No.: 16872-11-0
Molecular Formula: HBF4
Formula Weight: 87.81
Odour: Pungent
Boiling Point: 130° dec.
Merck Reference: 14,4149
MDL No.: MFCD00011345
Formel:
HBF₄ Siedepunkt: 130 °C (dec.) Dichte: 1.4 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011345 CAS-Nummer: 16872-11-0 EINECS: 240-898-3 UN-Nummer: 1775 ADR: 8,II Merck Index: 14,4149 |