4,6-Dichlorpyrimidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13212.06
L13212.14
L13212.06EA
59.2
EUR
L13212.06
L13212.14
4,6-Dichlorpyrimidin ≥98%
4,6-Dichloropyrimidine
Purity: 98%
CAS No.: 1193-21-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 176°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00006109
Formel:
C₄H₂Cl₂N₂ Siedepunkt: 176 °C Schmelzpunkt: 64…68 °C Dichte: 1,734 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006109 CAS-Nummer: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN-Nummer: 3263 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...