EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L11842.22 L11842.36
L11842.22EA 40.3 EUR
L11842.22 L11842.36
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat 99%
EDTA Dikaliumsalz Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 25102-12-9 Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O Formula Weight: 404.46 (368.43anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00150036
Formel: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
Schmelzpunkt: ∼ 272 °C (Zersetzung)
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150036
CAS-Nummer: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Merck Index: 14,3517