3-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
L10802.03 L10802.06
L10802.03EA 28.7 EUR
L10802.03 L10802.06
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat ≥99%
3-Chlor-2-methylphenylisocyanat
Purity: 99% CAS No.: 40397-90-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 2691111 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037036
Formel: C₈H₆ClNO
Siedepunkt: 94…95 °C (9 mmHg)
Dichte: 1.247
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00037036
CAS-Nummer: 40397-90-8
ADR: 6.1,II