1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L10519.03 L10519.06
L10519.03EA 21.8 EUR
L10519.03 L10519.06
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff ≥97%
1-(2-Hydroxyphenyl)-2-thioharnstoff
Purity: 97% CAS No.: 1520-26-9 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: ca 158° dec. Beilstein Reference: 1102479 MDL No.: MFCD00041159
Formel: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
Siedepunkt: 323 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼ 158 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041159
CAS-Nummer: 1520-26-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III