2,6-Dichlorbenzothiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L10256.03 L10256.06
L10256.03EA 27.8 EUR
L10256.03 L10256.06
2,6-Dichlorbenzothiazol ≥97%
2,6-Dichlorobenzothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3622-23-9 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 127749
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Schmelzpunkt: 94…98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044101
CAS-Nummer: 3622-23-9
EINECS: 222-819-4