Natrium-3-nitrobenzoat, (max. 10% H₂O) ≥94%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid sodium salt
L10028.22 L10028.36
L10028.22EA 35.3 EUR
L10028.22 L10028.36
Natrium-3-nitrobenzoat, (max. 10% H₂O) ≥94%
Natrium-3-nitrobenzoat
Purity: 94% CAS No.: 827-95-2 Molecular Formula: C7H4NNaO4 Formula Weight: 189.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4166479
Formel: C₇H₄NNaO₄
Molekulargewicht: 189.1 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150535
CAS-Nummer: 827-95-2
EINECS: 212-578-3