4-Butylphenylisocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L09957.06
L09957.14
L09957.03
L09957.06EA
79.2
EUR
L09957.06
L09957.14
L09957.03
4-Butylphenylisocyanat ≥98%
4-Butylphenylisocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 69342-47-8
Molecular Formula: C11H13NO
Formula Weight: 175.23
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 108°(226°F)
Refractive Index: 1.5165
Boiling Point: 107-108°/3mm
Beilstein Reference: 390859
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013882
Formel:
C₁₁H₁₃NO Siedepunkt: 107…108 °C (3 mmHg) Dichte: 0.992 Flammpunkt: 108 °C (226 °F) |
MDL Number:
MFCD00013882 CAS-Nummer: 69342-47-8 ADR: 6.1,III |