3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
L08155.03
L08155.06
L08155.03EA
49.1
EUR
L08155.03
L08155.06
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan tech. 90%, technische Qualität
3-(Trifluormethyl)benzylmercaptan
Purity: 90%
CAS No.: 25697-55-6
Molecular Formula: C8H7F3S
Formula Weight: 192.20
Refractive Index: 1.4900
Boiling Point: 75-77°/5mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00042435
Formel:
C₈H₇F₃S Siedepunkt: 75…77 °C (5 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042435 CAS-Nummer: 25697-55-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |