7-Azaindol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
L07983.03
L07983.06
L07983.14
L07983.03EA
41.3
EUR
L07983.03
L07983.06
L07983.14
7-Azaindol ≥98%
7-Azaindol
Purity: 98%
CAS No.: 271-63-6
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 103-107°
Boiling Point: 270°
MDL No.: MFCD00005606
Formel:
C₇H₆N₂ Siedepunkt: 270 °C Schmelzpunkt: 103…107 °C Dichte: 1.301 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005606 CAS-Nummer: 271-63-6 EINECS: 205-981-0 |