4-Brompyridiniumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Bromopyridine HCl, 4-Bromopyridine hydrochloride
L07052.06 L07052.14
L07052.06EA 74.2 EUR
L07052.06 L07052.14
4-Brompyridiniumchlorid ≥99%
4-Bromopyridinium chloride
Purity: 99% CAS No.: 19524-06-2 Molecular Formula: C5H4BrN.HCl Formula Weight: 194.46 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 3621847
Formel: C₅H₅BrClN
Schmelzpunkt: ∼ 270 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012828
CAS-Nummer: 19524-06-2
EINECS: 243-128-4
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III