2,2'-Dichlorbenzophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-DBP, Bis(2-chlorophenyl) ketone
L06144.03 L06144.06
L06144.03EA 73.3 EUR
L06144.03 L06144.06
2,2'-Dichlorbenzophenon ≥98%
2,2'-Dichlorbenzophenon
Purity: 98+% CAS No.: 5293-97-0 Molecular Formula: C13H8Cl2O Formula Weight: 251.11 Melting Point: 50-53° Beilstein Reference: 2050630
Formel: C₁₃H₈Cl₂O
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039303
CAS-Nummer: 5293-97-0