1-Propyl-4-iodbenzol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-(4-Iodophenyl)propane, 4-Propyliodbenzol, 4-Propyliodobenzene, 1-Iodo-4-propylbenzene
L05767.06
L05767.14
L05767.06EA
88.4
EUR
L05767.06
L05767.14
1-Propyl-4-iodbenzol ≥97%
1-Propyl-4-iodbenzol
Purity: 97%
CAS No.: 126261-84-5
Molecular Formula: C9H11I
Formula Weight: 246.09
Refractive Index: 1.5790
Boiling Point: 240-242°
MDL No.: MFCD00051612
Formel:
C₉H₁₁I Siedepunkt: 240…242 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051612 CAS-Nummer: 126261-84-5 |