Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Tetrakis(triphenylphosphine)palladium, Pd(PPh3)4
L00953.03 L00953.06
L00953.03EA 77.2 EUR
L00953.03 L00953.06
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0) ≥99%
Tetrakis(triphenylphosphin)palladium(0)
Formel: C₇₂H₆₀P₄Pd
Molekulargewicht: 1155.58 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS-Nummer: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9