3-Methoxy-p-toluidin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Amino-3-methoxy-4-methylbenzene, 4-Amino-2-methoxytoluene, 3-Methoxy-4-methylaniline, 4-Methyl-m-anisidine, 5-Amino-2-methylanisole
H50362.03 H50362.MD
H50362.03EA 311 EUR
H50362.03 H50362.MD
3-Methoxy-p-toluidin ≥99%
3-Methoxy-p-toluidin
Purity: 99+% CAS No.: 16452-01-0 Molecular Formula: C8H11NO Formula Weight: 137.18 Melting Point: 56-60° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00025371
Formel: C₈H₁₁NO
Siedepunkt: 250 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…60 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025371
CAS-Nummer: 16452-01-0
EINECS: 240-500-8
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III