2-Chlorthiazol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H50155.03 H50155.06
H50155.03EA 22.8 EUR
H50155.03 H50155.06
2-Chlorthiazol ≥97%
2-Chlorothiazole
Purity: 97% CAS No.: 3034-52-4 Molecular Formula: C3H2ClNS Formula Weight: 119.57 MDL No.: MFCD00210701
Formel: C₃H₂ClNS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00210701
CAS-Nummer: 3034-52-4
EINECS: 221-228-9