3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H32823.03
H32823.09
H32823.03EA
87.1
EUR
H32823.03
H32823.09
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin ≥98%
3-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Purity: 98%
CAS No.: 401-94-5
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 77-81°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061229
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Molekulargewicht: 206.12 g/mol Schmelzpunkt: 77…81 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061229 CAS-Nummer: 401-94-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |