4-Brom-o-kresol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
H32307.06
H32307.14
H32307.06EA
81.8
EUR
H32307.06
H32307.14
4-Brom-o-kresol ≥97%
4-Brom-o-kresol
Purity: 97%
CAS No.: 2362-12-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 62-66°
MDL No.: MFCD00055435
Formel:
C₇H₇BrO Schmelzpunkt: 62…66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00055435 CAS-Nummer: 2362-12-1 |