3-Fluor-2-hydroxypyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H31705.MD
H31705.03
H31705.06
H31705.MDEA
107
EUR
H31705.MD
H31705.03
H31705.06
3-Fluor-2-hydroxypyridin ≥97%
3-Fluor-2-hydroxypyridin
Purity: 97%
CAS No.: 1547-29-1
Molecular Formula: C5H4FNO
Formula Weight: 113.09
Odour: Odourless
Melting Point: 157-161°
MDL No.: MFCD03095042
Formel:
C₅H₄FNO Schmelzpunkt: 157…161 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095042 CAS-Nummer: 1547-29-1 |