2-Acetyl-4-chlorthiophen ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
H30384.06 H30384.14
H30384.06EA 111 EUR
H30384.06 H30384.14
2-Acetyl-4-chlorthiophen ≥98%
2-Acetyl-4-chlorthiophen
Purity: 98+% CAS No.: 34730-20-6 Molecular Formula: C6H5ClOS Formula Weight: 160.62 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00082791
Formel: C₆H₅ClOS
Molekulargewicht: 160.62 g/mol
Dichte: 1.334
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082791
CAS-Nummer: 34730-20-6
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1 III