4-Chlor-m-anisidin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Amino-2-chloroanisole, 4-Chloro-3-methoxyaniline, 4-Chloro-3-anisidine
H28331.14 H28331.06
H28331.14EA 223 EUR
H28331.14 H28331.06
4-Chlor-m-anisidin ≥98%
4-Chlor-m-anisidin
Purity: 98% CAS No.: 13726-14-2 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Odour: Characteristic Melting Point: 78-81° UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00672967
Formel: C₇H₈ClNO
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672967
CAS-Nummer: 13726-14-2
UN-Nummer: 2233
ADR: 6.1,III