3-(3-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(3-Fluorophenyl)propanoic acid
H27847.06 H27847.03
H27847.06EA 69.4 EUR
H27847.06 H27847.03
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure ≥97%
3-(3-Fluorphenyl)propionsäure
Purity: 97% CAS No.: 458-45-7 Molecular Formula: C9H9FO2 Formula Weight: 168.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 43-47° Boiling Point: 125°/10mm MDL No.: MFCD01310821
Formel: C₉H₉FO₂
Siedepunkt: 125 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 43…47 °C
Flammpunkt: 110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310821
CAS-Nummer: 458-45-7