3-Brom-2-pyridincarbonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Bromopicolinonitrile, 3-Bromo-2-cyanopyridine
H27632.03
H27632.06
H27632.03EA
89
EUR
H27632.03
H27632.06
3-Brom-2-pyridincarbonitril ≥98%
3-Brom-2-pyridincarbonitril
Purity: 98%
CAS No.: 55758-02-6
Molecular Formula: C6H3BrN2
Formula Weight: 183.01
Melting Point: 96-99°
Boiling Point: 120°/4mm
MDL No.: MFCD02683288
Formel:
C₆H₃BrN₂ Molekulargewicht: 183.01 g/mol Siedepunkt: 120 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 96…99 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683288 CAS-Nummer: 55758-02-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1 III |