1-Ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
EMIM ESU
H27571.18
H27571.30
H27571.18EA
74.3
EUR
H27571.18
H27571.30
1-Ethyl-3-methylimidazoliumethylsulfat ≥99%
1-Ethyl-3-methylimidazolium ethylsulphate
Purity: 99%
CAS No.: 342573-75-5
Molecular Formula: C8H16N2O4S
Formula Weight: 236.29
Flash Point: 162°(324°F)
Melting Point:
Formel:
C₈H₁₆N₂O₄S Schmelzpunkt: < –30 °C Dichte: 1.24 Flammpunkt: 162 °C (324 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06798189 CAS-Nummer: 342573-75-5 |