1-Pentyl-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Iodopentylbenzene, 4-Pentyliodbenzol, 1-(4-Iodophenyl)pentane, 1-Iodo-4-pentylbenzene, 4-Pentyliodobenzene, 1-Iodo-4-n-pentylbenzene
H27356.09
H27356.03
H27356.09EA
166
EUR
H27356.09
H27356.03
1-Pentyl-4-iodbenzol ≥98%
1-Pentyl-4-iodbenzol
Purity: 98%
CAS No.: 85017-60-3
Molecular Formula: C11H15I
Formula Weight: 274.14
Flash Point:
Formel:
C₁₁H₁₅I Siedepunkt: 88 °C (1 mmHg) Dichte: 1.38 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00079767 CAS-Nummer: 85017-60-3 |