2-Amino-5-brompyrimidin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H27291.03
H27291.06
H27291.03EA
23.6
EUR
H27291.03
H27291.06
2-Amino-5-brompyrimidin 97%
2-Amino-5-bromopyrimidine
Purity: 97%
CAS No.: 7752-82-1
Molecular Formula: C4H4BrN3
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 232-234°
MDL No.: MFCD00012341
Formel:
C₄H₄BrN₃ Schmelzpunkt: 232…234 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012341 CAS-Nummer: 7752-82-1 |