1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-Butyl-2,3-dimethyl-3-imidazolium chloride
H27270.06
H27270.18
H27270.06EA
49.5
EUR
H27270.06
H27270.18
1-Butyl-2,3-dimethylimidazoliumchlorid ≥99%
1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
Purity: 99%
CAS No.: 98892-75-2
Molecular Formula: C9H17ClN2
Formula Weight: 188.69
Melting Point: 89.5-93.2°
MDL No.: MFCD03093291
Formel:
C₉H₁₇ClN₂ Schmelzpunkt: 89.5…93.2 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093291 CAS-Nummer: 98892-75-2 |