1-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
1-n-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
H27178.06
H27178.18
H27178.06EA
36.9
EUR
H27178.06
H27178.18
1-Hexyl-3-methylimidazoliumchlorid ≥98%
1-Hexyl-3-methylimidazolium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 171058-17-6
Molecular Formula: C10H19N2Cl
Formula Weight: 202.72
Refractive Index: 1.5165
Formel:
C₁₀H₁₉ClN₂ Schmelzpunkt: –85 °C Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03093289 CAS-Nummer: 171058-17-6 |