4-Brom-o-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Bromo-3,4-diaminobenzene, 4-Bromobenzene-1,2-diamine, 4-Bromo-1,2-phenylenediamine, 4-Bromo-1,2-diaminobenzene, 2-Amino-4-bromophenylamine
H26929.22
H26929.14
H26929.06
H26929.22EA
516
EUR
H26929.22
H26929.14
H26929.06
4-Brom-o-phenylendiamin 97%
4-Brom-o-phenylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 1575-37-7
Molecular Formula: C6H7BrN2
Formula Weight: 187.04
Melting Point: 64-66°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD02660622
Formel:
C₆H₇BrN₂ Schmelzpunkt: 64…66 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02660622 CAS-Nummer: 1575-37-7 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |