2-Brombenzylmercaptan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26247.MD H26247.03 H26247.06
H26247.MDEA 17.7 EUR
H26247.MD H26247.03 H26247.06
2-Brombenzylmercaptan ≥99%
2-Brombenzylmercaptan
Purity: 99% CAS No.: 143888-85-1 Molecular Formula: C7H7BrS Formula Weight: 203.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6170 Boiling Point: 256-257° UN No.: 2810 MDL No.: MFCD04038925
Formel: C₇H₇BrS
Siedepunkt: 256…257 °C
Dichte: 1,527
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04038925
CAS-Nummer: 143888-85-1
UN-Nummer: 2810
ADR: 6.1,III