(1-Butyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Butyltriphenylphosphonium chloride
H25796.14
H25796.22
H25796.14EA
66.1
EUR
H25796.14
H25796.22
(1-Butyl)triphenylphosphoniumchlorid
(1-Butyl)triphenylphosphoniumchlorid
CAS No.: 13371-17-0
Molecular Formula: C22H24ClP
Formula Weight: 354.86
Melting Point: 225-228°
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00040546
Formel:
H₃C(CH₂)₃P(C₆H₅)₃Cl Schmelzpunkt: 225…228 °C Flammpunkt: >270 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00040546 CAS-Nummer: 13371-17-0 EINECS: 236-443-3 UN-Nummer: 3464 ADR: 6.1,III |