4-Iodpyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B25459.03 B25459.06
B25459.03EA 52 EUR
B25459.03 B25459.06
4-Iodpyridin 96%
4-Iodopyridine
Purity: 96% CAS No.: 15854-87-2 Molecular Formula: C5H4IN Formula Weight: 205.00 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 96-99° Beilstein Reference: 1594 MDL No.: MFCD02093937
Formel: C₅H₄IN
Molekulargewicht: 205 g/mol
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD02093937
CAS-Nummer: 15854-87-2