4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B25296.06
B25296.14
B25296.06EA
98.2
EUR
B25296.06
B25296.14
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat ≥98%
4-Brom-2-methylphenylisothiocyanat
Purity: 98%
CAS No.: 19241-38-4
Molecular Formula: C8H6BrNS
Formula Weight: 228.12
Melting Point: 44-46°
Boiling Point: 129-130°/3mm
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041087
Formel:
C₈H₆BrNS Siedepunkt: 129…130 °C (3 mmHg) Schmelzpunkt: 44…46 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041087 CAS-Nummer: 19241-38-4 EINECS: 242-907-6 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,III |