5-Benzyloxyindol ≥94% may contain up to ca 7% toluene
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Benzyloxy-1H-indole, 5-(Benzyloxy)-1H-indole
B25143.03
B25143.06
B25143.14
B25143.03EA
35.5
EUR
B25143.03
B25143.06
B25143.14
5-Benzyloxyindol ≥94% may contain up to ca 7% toluene
5-Benzyloxyindol
Purity: 94%
CAS No.: 1215-59-4
Molecular Formula: C15H13NO
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 96-101°
Beilstein Reference: 173532
Formel:
C₁₅H₁₃NO Molekulargewicht: 223.27 g/mol Siedepunkt: 165 °C (0.1 mmHg) Schmelzpunkt: 96…101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005676 CAS-Nummer: 1215-59-4 EINECS: 214-930-1 |