(Benzyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzyltriphenylphosphonium bromide
B24567.09
B24567.18
B24567.09EA
27
EUR
B24567.09
B24567.18
(Benzyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(Benzyl)triphenylphosphoniumbromid
Purity: 98%
CAS No.: 1449-46-3
Molecular Formula: C6H5CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 433.34
Melting Point: 293-298°
Beilstein Reference: 3599867
UN No.: 3464
MDL No.: MFCD00031707
Formel:
C₂₅H₂₂BrP Schmelzpunkt: 293…298 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00031707 CAS-Nummer: 1449-46-3 EINECS: 215-908-4 UN-Nummer: 3464 ADR: 6.1,II |