Tetrabromphthalsäureanhydrid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B24550.22 B24550.36
B24550.22EA 46.4 EUR
B24550.22 B24550.36
Tetrabromphthalsäureanhydrid ≥98%
Tetrabromphthalsäureanhydrid
Purity: 98% CAS No.: 632-79-1 Molecular Formula: C8Br4O3 Formula Weight: 463.70 Odour: Odourless Melting Point: 274-280° Beilstein Reference: 18908 MDL No.: MFCD00005919
Formel: C₈Br₄O₃
Siedepunkt: 477 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 274…280 °C
Dichte: 2,87
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005919
CAS-Nummer: 632-79-1
EINECS: 211-185-4