α-Brom-o-toluonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Cyanobenzyl bromide, 2-(Bromomethyl)benzonitrile, o-(Bromomethyl)benzonitrile
B24278.06
B24278.14
B24278.22
B24278.06EA
42.3
EUR
B24278.06
B24278.14
B24278.22
α-Brom-o-toluonitril ≥98%
α-Brom-o-toluonitril
Purity: 98%
CAS No.: 22115-41-9
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Melting Point: 70-74°
Beilstein Reference: 742605
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00001794
Formel:
C₈H₆BrN Siedepunkt: 152…155 °C (15 mmHg) Schmelzpunkt: 70…74 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001794 CAS-Nummer: 22115-41-9 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,II |