2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene

B23910.03 B23910.06
B23910.03EA 53.4 EUR
B23910.03 B23910.06
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid ≥97%
2,4-Bis(trifluormethyl)benzylbromid

Purity: 97% CAS No.: 140690-56-8 Molecular Formula: C9H5BrF6 Formula Weight: 307.04 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4511 Boiling Point: 112°/0.2mm Beilstein Reference: 7995492 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010306

Formel: C₉H₅BrF₆
Molekulargewicht: 307.03 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (0.2 mmHg)
Dichte: 1.637
Flammpunkt: 92 °C (197 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010306
CAS-Nummer: 140690-56-8
UN-Nummer: 3265
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR