N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B23713.06
B23713.14
B23713.22
B23713.06EA
35.8
EUR
B23713.06
B23713.14
B23713.22
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin 97%
N,N'-Diphenyl-p-phenylendiamin
Purity: 97%
CAS No.: 74-31-7
Molecular Formula: C18H16N2
Formula Weight: 260.34
Melting Point: 146-153°
Boiling Point: 220-225°/1mm
Merck Reference: 14,3329
MDL No.: MFCD00003015
Formel:
C₁₈H₁₆N₂ Siedepunkt: 220…225 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 146…153 °C Dichte: 1,28 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003015 CAS-Nummer: 74-31-7 EINECS: 200-806-4 Merck Index: 14,3329 |