4-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22745.03
B22745.06
B22745.14
B22745.03EA
46.1
EUR
B22745.03
B22745.06
B22745.14
4-(Trifluormethyl)benzylamin 97%
4-(Trifluormethyl)benzylamin
Purity: 98%
CAS No.: 3300-51-4
Molecular Formula: C8H8F3N
Formula Weight: 175.15
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4640
Boiling Point: 80-82°/15mm
Beilstein Reference: 2640698
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00010220
Formel:
C₈H₈F₃N Siedepunkt: 80…82 °C (15 mmHg) Dichte: 1.229 Flammpunkt: 75 °C (167 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010220 CAS-Nummer: 3300-51-4 EINECS: 221-971-9 ADR: 8,III |