3-Fluor-N-methylanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B22565.09
B22565.18
B22565.09EA
104
EUR
B22565.09
B22565.18
3-Fluor-N-methylanilin ≥97%
3-Fluor-N-methylanilin
Purity: 97%
CAS No.: 1978-37-6
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(187°F)
Odour: Characteristic
Boiling Point: 94°/19mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD02683095
Formel:
C₇H₈FN Siedepunkt: 94 °C (19 mmHg) Dichte: 1.11 Flammpunkt: 86 °C (187 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02683095 CAS-Nummer: 1978-37-6 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |