5-Hexen-2-on ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
B22505.06 B22505.14
B22505.06EA 34.5 EUR
B22505.06 B22505.14
5-Hexen-2-on ≥98%
5-Hexen-2-on
Purity: 98+% CAS No.: 109-49-9 Molecular Formula: C6H10O Formula Weight: 98.15 Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.4200 Odour: Like ketone Boiling Point: 127-128° Beilstein Reference: 1699137 UN No.: 1224 MDL No.: MFCD00008793
Formel: C₆H₁₀O
Siedepunkt: 127…128 °C
Dichte: 0,847
Flammpunkt: 23 °C (73 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008793
CAS-Nummer: 109-49-9
EINECS: 203-675-1
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III