α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α,α,β,β-Tetrafluoro-p-xylene, 1,4-Bis(difluoromethyl)benzene
B22193.03
B22193.06
B22193.03EA
34.9
EUR
B22193.03
B22193.06
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylol ≥98%
α,α,α',α'-Tetrafluor-p-xylol
Purity: 98%
CAS No.: 369-54-0
Molecular Formula: C8H6F4
Formula Weight: 178.13
Flash Point: 63°(145°F)
Boiling Point: 83-84°/30mm
MDL No.: MFCD01320708
Formel:
C₈H₆F₄ Siedepunkt: 83…84 °C (30 mmHg) Dichte: 1.312 Flammpunkt: 63 °C (145 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01320708 CAS-Nummer: 369-54-0 |