Natriumdichloracetat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium 2,2-dichloroacetate
B21827.09 B21827.18 B21827.30
B21827.09EA 75.2 EUR
B21827.09 B21827.18 B21827.30
Natriumdichloracetat ≥97%
Natriumdichloracetat
Purity: 97% CAS No.: 2156-56-1 Molecular Formula: Cl2CHCO2Na Formula Weight: 150.93 Melting Point: 197-199° dec. MDL No.: MFCD00070489
Formel: C₂HCl₂NaO₂
Schmelzpunkt: 197…199 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070489
CAS-Nummer: 2156-56-1
EINECS: 218-461-3