5-Methoxy-2-methylindol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
B21348.03 B21348.06
B21348.03EA 44.3 EUR
B21348.03 B21348.06
5-Methoxy-2-methylindol ≥99%
5-Methoxy-2-methylindole
Purity: 99+% CAS No.: 1076-74-0 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 85-88° MDL No.: MFCD00005620
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molekulargewicht: 161.2 g/mol
Siedepunkt: 145 °C (1.5 mmHg)
Schmelzpunkt: 85…88 °C
MDL Number: MFCD00005620
CAS-Nummer: 1076-74-0
EINECS: 214-066-5