2-Amino-5-nitrothiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Nitrothiazol-2-ylamine, 5-Nitrothiazol-2-amine
B21335.14 B21335.22
B21335.14EA 31.5 EUR
B21335.14 B21335.22
2-Amino-5-nitrothiazol 97%
2-Amino-5-nitrothiazole
Purity: 97% CAS No.: 121-66-4 Molecular Formula: C3H3N3O2S Formula Weight: 145.14 Melting Point: ca 202° dec. Beilstein Reference: 126797 Merck Reference: 14,457 MDL No.: MFCD00005326
Formel: C₃H₃N₃O₂S
Schmelzpunkt: ∼ 202 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005326
CAS-Nummer: 121-66-4
EINECS: 204-490-9
Merck Index: 14,457