1,4-Diacetoxybenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hydroquinone diacetate, 1,4-Phenylene diacetate, p-Phenylene di(acetate)
B20987.14
B20987.22
B20987.30
B20987.14EA
39.2
EUR
B20987.14
B20987.22
B20987.30
1,4-Diacetoxybenzol ≥98%
1,4-Diacetoxybenzol
Purity: 98%
CAS No.: 1205-91-0
Molecular Formula: C10H10O4
Formula Weight: 194.19
Melting Point: 119-122°
Beilstein Reference: 1912233
Formel:
C₁₀H₁₀O₄ Siedepunkt: 273 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 119…122 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011643 CAS-Nummer: 1205-91-0 EINECS: 214-887-9 |