Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium hydrogen arsenate heptahydrate, Sodium arsenate dibasic heptahydrate, Arsenic Acid, Sodium Salt Heptahydrate. Sodium Salt
A18275.22
A18275.36
A18275.22EA
111
EUR
A18275.22
A18275.36
Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat ≥98%
Natriumhydrogenorthoarsenat Heptahydrat
Purity: 98%
CAS No.: 10048-95-0
Molecular Formula: Na2HAsO4.7H2O
Formula Weight: 312.01 (185.94anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: 130° dec.
UN No.: 1685
MDL No.: MFCD00149179
Formel:
HAsNa₂O₄·7H₂O Schmelzpunkt: 130 °C (dec.) Dichte: 1.88 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149179 CAS-Nummer: 10048-95-0 EINECS: 231-902-4 UN-Nummer: 1685 ADR: 6.1,II |