1,1,1-Trifluoriodethan ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
A17804.09
A17804.18
A17804.09EA
67.7
EUR
A17804.09
A17804.18
1,1,1-Trifluoriodethan ≥99%
1,1,1-Trifluoriodethan
Purity: 99%
CAS No.: 353-83-3
Molecular Formula: CF3CH2I
Formula Weight: 209.94
Refractive Index: 1.4009
Boiling Point: 53-55°
MDL No.: MFCD00001082
Formel:
C₂H₂F₃I Siedepunkt: 53…55 °C Dichte: 2.142 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001082 CAS-Nummer: 353-83-3 EINECS: 206-541-0 UN-Nummer: 2810 ADR: 6.1,III |